Principaux documents
PZ0331
Sigma-Aldrich
ISOX-DUAL
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(4-(2-(5-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)-1-(2-morpholinoethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)ethyl)phenoxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine
5 MG
66.10 CHF
25 MG
267.00 CHF
66.10 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
66.10 CHF
25 MG
267.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H41N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.69
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
66.10 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC1=NOC(C)=C1C2=CC(N=C(CCC3=CC=C(OCCCN(C)C)C=C3)N4CCN5CCOCC5)=C4C=C2
InChI
1S/C31H41N5O3/c1-23-31(24(2)39-33-23)26-9-12-29-28(22-26)32-30(36(29)16-15-35-17-20-37-21-18-35)13-8-25-6-10-27(11-7-25)38-19-5-14-34(3)4/h6-7,9-12,22H,5,8,13-21H2,1-4H3
Clé InChI
HCDQWCDANVEBQR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
ISOX-DUAL is a potent dual inhibitor of the bromodomain of CREB binding protein (CBP BRD) and bromodomain-containing protein 4 (BRD4).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable