PZ0330
Dacomitinib
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E)-N-[4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-4-(1-piperidinyl)-2-butenamide, PF-00299804, PF-00299804-03, PF-299
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Fc1c(cc(cc1)Nc2ncnc3c2cc(c(c3)OC)NC(=O)\C=C\CN4CCCCC4)Cl
InChI
1S/C24H25ClFN5O2/c1-33-22-14-20-17(24(28-15-27-20)29-16-7-8-19(26)18(25)12-16)13-21(22)30-23(32)6-5-11-31-9-3-2-4-10-31/h5-8,12-15H,2-4,9-11H2,1H3,(H,30,32)(H,27,28,29)/b6-5+
Clé InChI
LVXJQMNHJWSHET-AATRIKPKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover definitions and uses for irreversible inhibitors including the types of irreversible inhibitors: suicide inhibitors, heavy metal inhibitors, and time-dependent inhibitors.