PZ0213
PF-04418948
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(4-Fluorobenzoyl)-3-[[(6-methoxy-2-naphthalenyl)oxy]methyl]-3-azetidinecarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C23H20FNO5/c1-29-19-8-4-17-11-20(9-5-16(17)10-19)30-14-23(22(27)28)12-25(13-23)21(26)15-2-6-18(24)7-3-15/h2-11H,12-14H2,1H3,(H,27,28)
Clé InChI
LWJGMYMNSNVCEM-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
We offer many products related to prostanoid receptors for your research needs.