Principaux documents
PZ0151
Sigma-Aldrich
PF-956980 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
{(3R,4R)-4-Methyl-3-[methyl-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-amino]-piperidin-1-yl}-pyrrolidin-1-yl-methanone hydrate
5 MG
165.00 CHF
25 MG
429.00 CHF
165.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
165.00 CHF
25 MG
429.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H26N6O · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.44 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
165.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +33 to +40°, c = 0.5 in methanol
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)N4CCCC4
InChI
1S/C18H26N6O.H2O/c1-13-6-10-24(18(25)23-8-3-4-9-23)11-15(13)22(2)17-14-5-7-19-16(14)20-12-21-17;/h5,7,12-13,15H,3-4,6,8-11H2,1-2H3,(H,19,20,21);1H2/t13-,15+;/m1./s1
Clé InChI
VZUKSTKLTSSYKP-PBCQUBLHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-956980 is a FGF1 receptor antagonist; PDGF receptor modulator; Flt3 tyrosine kinase modulator; and VEGF antagonist.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the PDGFR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Peter Jones et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(2), 767-786 (2016-12-17)
By use of a structure-based computational method for identification of structurally novel Janus kinase (JAK) inhibitors predicted to bind beyond the ATP binding site, a potent series of indazoles was identified as selective pan-JAK inhibitors with a type 1.5 binding
Articles
We offers many products related to PDGFR for your research needs.