Principaux documents
PZ0138
Sigma-Aldrich
SC-51089 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-Chloro-dibenz[b,f][1,4]oxazepine-10(11H)-carboxylic acid 2-[1-oxo-3-(4-pyridinyl)propyl]hydrazide monohydrochloride hydrate
5 MG
117.00 CHF
25 MG
365.00 CHF
117.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
117.00 CHF
25 MG
365.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H19ClN4O3·HCl · xH2O
Poids moléculaire :
459.33 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
117.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.Cl.Clc1ccc2Oc3ccccc3CN(C(=O)NNC(=O)CCc4ccncc4)c2c1
InChI
1S/C22H19ClN4O3.ClH.H2O/c23-17-6-7-20-18(13-17)27(14-16-3-1-2-4-19(16)30-20)22(29)26-25-21(28)8-5-15-9-11-24-12-10-15;;/h1-4,6-7,9-13H,5,8,14H2,(H,25,28)(H,26,29);1H;1H2
Clé InChI
UEAWIGPAXPGSJC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
SC-51089 is a selective EP1 prostanoid receptor antagonist.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to prostanoid receptors for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research