Documents
PLN10
Sigma-Aldrich
Kit Miniprep pour plasmide GenElute
sufficient for 10 purifications
Synonyme(s) :
Gen Elute
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.52
Utilisation
sufficient for 10 purifications
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Description générale
Le Kit Miniprep pour plasmide GenElute constitue une méthode simple, rapide et économique d′isolement d′ADN plasmidique à partir de cultures d′E. coli recombinantes. Grâce à l′association d′une technologie de fixation à base de silice et de la commodité d′un format de colonne de centrifugation, il est possible de récupérer jusqu′à 15 μg d′ADN plasmidique présent en grand nombre dans 1-5 ml de culture d′E. coli en moins de 30 minutes. Il est à noter que le rendement réel et le volume optimal de culture à utiliser dépendent du plasmide et du milieu de culture.
Une culture d′E. coli recombinante d′une nuit est recueillie par centrifugation, soumise à une procédure de lyse au SDS en conditions alcalines modifiée, puis l′ADN est adsorbé sur de la silice en présence de grande quantités de sels. Les contaminants sont alors retirés par une étape de lavage par centrifugation. L′ADN fixé est enfin élué dans de l′eau ou du tampon Tris-EDTA.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Application
L′ADN peut être utilisé immédiatement, par exemple pour une digestion par des enzymes de restriction, un clonage, une PCR, une transformation, une transcription ou un séquençage conventionnel ou automatisé.
The DNA isolated with the help of this kit has been used for transfection.
Caractéristiques et avantages
  • Purification d′ADN plasmidique en moins de 30 minutes.
  • Purification jusqu′à 15 μg d′ADN plasmidique.
  • Aucune contamination détectable par de l′ARN ou de l′ADN génomique.
  • Pas besoin d′extraction au phénol/chloroforme ou de précipitation à l′alcool.
Autres remarques
Pour plus d′informations, veuillez consulter le site www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Informations légales
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
82.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27.8 °C - closed cup
Effect of Differentially Expressed MicroRNAs 602 and 323-5p on Hepatitis C Virus Genotype 1b Viral Load in Infected Liver Cells
Samina Noorali
Journal of Infectious Diseases and Therapy (2014)
The influence of Nosema (Microspora: Nosematidae) infection on honey bee (Hymenoptera: Apidae) defense against Varroa destructor (Mesostigmata: Varroidae).
Bahreini R and Currie RW
Journal of Invertebrate Pathology, 57-65, 57-65 (2015)
Keiji Ueno et al.
Chemistry Central journal, 5(1), 16-16 (2011-04-06)
We have previously reported on the variation of total fructooligosaccharides (FOS), total inulooligosaccharides (IOS) and inulin in the roots of burdock stored at different temperatures. During storage at 0°C, an increase of FOS as a result of the hydrolysis of
Isabella Monne et al.
Journal of clinical microbiology, 46(5), 1769-1773 (2008-03-28)
Among the different hemagglutinin (HA) subtypes of avian influenza (AI) viruses, H5, H7, and H9 are of major interest because of the serious consequences for the poultry industry and the increasing frequency of direct transmission of these viruses to humans.
Masa-aki Yoshida et al.
BMC evolutionary biology, 11, 180-180 (2011-06-28)
Coleoid cephalopods (squids and octopuses) have evolved a camera eye, the structure of which is very similar to that found in vertebrates and which is considered a classic example of convergent evolution. Other molluscs, however, possess mirror, pin-hole, or compound