PLA0267
Rabbit anti-ORC2 Antibody, Affinity Purified
Synonyme(s) :
ORC2L, origin recognition complex, origin recognition complex protein 2 homolog, subunit 2, subunit 2 (yeast homolog)-like, subunit 2 homolog, subunit 2 homolog (yeast), subunit 2-like (yeast)
355.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
About This Item
355.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_006181.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... ORC2(4999)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable