PLA0140
Rabbit anti-Phospho KAP-1 (S824) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
E3 SUMO-protein ligase TRIM28, KAP-1, KAP1, KRAB [Kruppel-associated box domain]-associated protein 1, KRAB-associated protein 1, KRAB-interacting protein 1, KRIP-1, PPP1R157, RING finger protein 96, RNF96, TF1B, TIF1-beta, TIF1B, Tripartite motif-containing protein 28, nuclear corepressor KAP-1, protein phosphatase 1, regulatory subunit 157, transcriptional intermediary factor 1-beta
470.00 CHF
About This Item
470.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: 1:200-1:1,000
immunofluorescence: 1:200-1:1,000
immunohistochemistry: 1:2000-1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numéro d'accès
NP_005753.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer824)
Informations sur le gène
human ... KIFAP3(22920)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable