P8824
Acide polyanétholesulfonique sodium salt
BioUltra
Synonyme(s) :
Polyanétholesulfonate de sodium
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Forme
powder
Impuretés
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.1%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.05%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.5%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
C/C=C/C1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
InChI
1S/C10H12O.Na.H2O3S/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9;;1-4(2)3/h3-8H,1-2H3;;(H2,1,2,3)/q;+1;/p-2/b4-3+;;
Clé InChI
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable