P8750
Petroselinic acid
≥99%, powder
Synonyme(s) :
5-Heptadecylene-1-carboxylic acid, 6-Octadecylenic acid, cis-6-Octadecenoic acid, C18:1n-12
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
powder
Couleur
white
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Type de lipide
unsaturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h12-13H,2-11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b13-12-
Clé InChI
CNVZJPUDSLNTQU-SEYXRHQNSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable