P8556
Pentachloronitrobenzene
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥94% (GC), powder
Synonyme(s) :
PCNB, Quintozène
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥94% (GC)
Forme
crystalline powder
powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Pf
140-143 °C (lit.)
Solubilité
toluene: 50 mg/mL, clear, faintly to slightly yellow
Densité
1.718 g/cm3 at 25 °C
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Application(s)
agriculture
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
Clé InChI
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.