P8498
Monoclonal Anti-Profilin antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 2-11H7 (MAbPRF12a), purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2-11H7 (MAbPRF12a), monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~14 kDa
Espèces réactives
Arabidopsis thaliana
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extract of Arabidopsis sprout
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Arabidopsis thaliana ... PFN2(829056) , PRF1(816495) , PRF3(835761)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable