P8458
Anti-Protein Kinase Cε antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-PKC ε
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
antigen 90 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
rat
Technique(s)
dot blot: 1:50,000
microarray: suitable
western blot: 1:15,000 using rat brain extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Prkce(29340)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- for detection of PKCepsilon in whole cell or membrane extracts of HUVEC cells when stimulated with PMA
- in indirectdot blot
- for protein microarray
- western blot
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- chemiluminescence detection systems
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité