P7575
L-trans-Pyrrolidine-2,4-dicarboxylic acid
≥98%
Synonyme(s) :
(2S,4R)-Pyrrolidine-2,4-Dicarboxylic Acid, L-trans-2,4-PDC, trans-4-Carboxy-L-proline
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO4/c8-5(9)3-1-4(6(10)11)7-2-3/h3-4,7H,1-2H2,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4+/m1/s1
Clé InChI
NRSBQSJHFYZIPH-DMTCNVIQSA-N
Informations sur le gène
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409) , Slc1a2(29482) , Slc1a3(29483)
Catégories apparentées
Application
- as a glutamate transport inhibitor to test its impairing effect on glutamate-induced cell death in HT22 neuronal cells[1]
- as an analog of glutamate to test its effect on glutamate/glutamine-dependent acid resistance of E. coli and S. flexneri[2]
- as sodium glutamate (Na+/Glu) cotransporter inhibitor in myogenic cell line C2C12[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable