P6777
Phenelzine sulfate salt
Synonyme(s) :
Phenelzine hydrogen sulphate
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Essai
≥98% (iodine, titration)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES
NNCCC1=CC=CC=C1.OS(=O)(O)=O
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
RXBKMJIPNDOHFR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.