Principaux documents
P5981
Sigma-Aldrich
Boîtes de Pétri, polystyrène
size 150 mm × 15 mm
Synonyme(s) :
petri dish, petri plate, petri plates
100 EA
198.00 CHF
198.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 avril 2025
Changer de vue
100 EA
198.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.14
198.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 avril 2025
Matériaux
circles
polystyrene
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
disposable
lid
Optically clear with consistently flat bottoms
Conditionnement
pack of 100 ea
Capacité de la boîte
~260 mL
Diam. de la boîte/de la coupelle
150 mm
Taille
150 mm × 15 mm
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Ces boîtes sont conçues pour pouvoir être facilement ouvertes et fermées d'une seule main. La base et le couvercle présentent une arête carrée qui sécurise la prise en main. Grâce à la longueur et la forme évasée de sa jupe, le couvercle peut être facilement retiré et remplacé. Ces boîtes comportent trois nervures d'aération sur le dessous du couvercle pour éviter l'accumulation de condensation.
  • Boîtes de Pétri standard optimisées pour l'automatisation
  • Surface de visualisation transparente sur le couvercle et la base
  • Boîtes de Pétri en polystyrène jetables (à usage unique) pour analyses microbiologiques classiques
  • Fabriquées par moulage de polystyrène de qualité médicale vierge
  • Translucides
  • Radiostérilisées
  • Stérilité garantie jusqu'à l'ouverture de la pochette
  • Les nervures d'aération assurent la circulation d'air et limitent la condensation pendant l'incubation
  • Le couvercle à jupe évasée et les arêtes carrées permettent de travailler facilement d'une seule main, en particulier avec des gants
Attention : Ces boîtes soient en polystyrène et non en verre. Leurs parois peuvent donc être plus minces. Cela entraîne une différence de diamètre extérieur d'environ 10 mm.