P5687
Monoclonal Anti-Prostatic Acid Phosphatase, Human antibody produced in mouse
clone PAP-12, ascites fluid
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PAP-12, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:800 using purified preparation of human prostatic acid phosphatase
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACPP(55)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable