P5394
L-α-phosphatidylcholine
from dried egg yolk, Type X-E, ≥40% (enzymatic)
Synonyme(s) :
1,2-diacyl-sn-glycéro-3-phosphocholine, 3-sn-phosphatidylcholine, L-α-lécithine, Asolectine, PC
Produits recommandés
Source biologique
egg yolk (dried)
Type
Type X-E
Forme
solid
Concentration
≥40% (enzymatic)
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Clé InChI
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Application
- Hydroxyzine- and cetirizine-loaded liposomes: effect of duration of thin film hydration, freeze-thawing, and changing buffer pH on encapsulation and stability.: Discusses the encapsulation efficiency of hydroxyzine and cetirizine in L-α-Phosphatidylcholine liposomes, emphasizing the impact of preparation conditions on liposomal stability and drug release (Elzainy et al., 2005).
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable