P5171
Endoproteinase Arg-C from mouse submaxillary gland
Type XX-S, lyophilized powder, 250-800 units/mg protein (Lowry)
About This Item
Produits recommandés
Type
Type XX-S
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
250-800 units/mg protein (Lowry)
Composition
Protein, 3.0-7.0%
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
amino acids
Température de stockage
2-8°C
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3