Documents
COLLDISP-RO
Roche
Collagénase/dispase®
lyophilized, non-sterile, optimum pH 7.0-8.0
Synonyme(s) :
collagénase
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Source biologique
enzyme from Bacillus polymyxa ( Dispase )
enzyme from bacterial ( Collagenase from Vibrio alginolyticus)
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
lyophilized
collagenase activity
>0.1 U/mg lyophilizate, 25 °C (4-phenyl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg as substrate)
Activité spécifique
>0.8 U/mg lyophilizate, pH 7.5, 37 °C (casein as substrate, Dispase)
Conditionnement
pkg of 100 mg (10269638001)
pkg of 500 mg (11097113001)
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
1 mg/mL (Collagenase: 0.1U/mL, Dispase: 0.8U/mL)
Technique(s)
tissue processing: suitable
Couleur
light yellow to brown
pH optimal
7.0-8.0
Solubilité
water: soluble
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
life science and biopharma
sample preparation
Activité étrangère
proteolytic activities <0.1 U/mg (hemoglobin as the substrate)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La Dispase est une protéase neutre, d′action rapide mais douce, qui sépare l′épiderme intact du derme. Elle sépare également du substrat de culture les cellules épithéliales intactes. Elle clive la zone de la membrane basale et laisse les cellules épithéliales intactes. La collagénase est une protéase qui clive la protéine en triple hélice appelée collagène. Il existe trois types de collagénases tissulaires, qui appartiennent à la famille des métalloprotéinases matricielles (MPM). La collagénase issue de Clostridium histolyticum est particulièrement réactive, car elle digère le collagène par ses deux extrémités à des températures aussi basses que 4-10 °C.
Spécificité
La collagénase dégrade le collagène natif. La Dispase® est une protéase non spécifique.
Application
La collagénase/Dispase® est utilisée dans la préparation de cellules provenant d′un vaste éventail de tissus et organes.
Composants
N° EC 3.4.24.3 et 3.4.24.3
Définition de l'unité
Une unité correspond à l'activité enzymatique qui libère, en 1 minute et dans les conditions du test, des peptides et des acides aminés positifs au réactif de Folin correspondant à 1 μmol de tyrosine.
Notes préparatoires
Activateur : Ca2+
Concentration de travail : Environ 1 mg/ml (collagénase : 0,1 U/ml, Dispase : 0,8 U/ml)
Activité enzymatique :
Collagénase : 0,1 U/mg de lyophilisat (selon Wünsch) (à +25 °C, substrat : 4-phényl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg)
Dispase® : 0,8 U/mg de lyophilisat (selon Wünsch) (à +37 °C, substrat : caséine, pH 7,5)
Contamination par activités protéolytiques : <0,1 U/mg de lyophilisat (substrat : hémoglobine)
Solution de travail : Préparation de la solution de travail Dissoudre l′enzyme dans de l′eau à une concentration finale de 100 mg/ml. Diluer avec PBS (sans Ca2+/Mg2+) à une concentration finale de 1 mg/ml et filtrer à travers une membrane de 0,2 μm.
Concentration enzymatique de la solution stérile : collagénase, 0,1 U/ml dans PBS, Dispase®, 0,8 U/ml de PBS.
Inhibiteurs :
Inhibiteurs de collagénases : EDTA, EGTA
La collagénase/Dispase n′est pas inhibée par le sérum.
Conditions de stockage (solution de travail) : -15 à -25°C
La solution reconstituée est stable entre -15 et -25°C.
Remarque : stockez en parts aliquotes de taille adaptée et évitez les congélations et décongélations répétées.
Reconstitution
Reconstitution dans l′eau à 100 mg/ml. Dilution ultérieure avec une solution tampon phosphate (PBS) sans Ca2+/Mg2+.
Stockage et stabilité
À conserver au sec.
Autres remarques
Collagénase issue de Vibrio alginolyticus, Dispase® issue de Bacillus polymyxa
Pour la recherche en sciences de la vie uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
Dispase is a registered trademark of Godo Shusei Co., Ltd.
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Sara Y Brucker et al.
Disease models & mechanisms, 15(5) (2022-04-09)
The uterus is responsible for the nourishment and mechanical protection of the developing embryo and fetus and is an essential part in mammalian reproduction. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndrome is characterized by agenesis of the uterus and upper part of the vagina
Winfried Neuhaus et al.
PloS one, 10(8), e0136221-e0136221 (2015-08-15)
Antenatal steroid treatment decreases morbidity and mortality in premature infants through the maturation of lung tissue, which enables sufficient breathing performance. However, clinical and animal studies have shown that repeated doses of glucocorticoids such as dexamethasone and betamethasone lead to
Elisa Seria et al.
BMC molecular and cell biology, 22(1), 28-28 (2021-05-12)
Chronic leg ulcerations are associated with Haemoglobin disorders, Type2 Diabetes Mellitus, and long-term venous insufficiency, where poor perfusion and altered metabolism develop into a chronic inflammation that impairs wound closure. Skin equivalent organotypic cultures can be engineered in vitro to
E Rotgers et al.
Andrology, 3(5), 947-955 (2015-08-11)
Accurate analysis and quantification of different testicular cell populations are of central importance in studies of male reproductive biology. The traditional histomorphometric and immunohistochemical methods remain the gold standard in studying the complex dynamics of the testicular tissue. Through past
Jack A Supple et al.
Current biology : CB, 30(4), 645-656 (2020-01-21)
Akin to all damselflies, Calopteryx (family Calopterygidae), commonly known as jewel wings or demoiselles, possess dichoptic (separated) eyes with overlapping visual fields of view. In contrast, many dragonfly species possess holoptic (dorsally fused) eyes with limited binocular overlap. We have
Articles
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Contenu apparenté
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.