P5001
Phe-Val
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N2O3/c1-9(2)12(14(18)19)16-13(17)11(15)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11-12H,8,15H2,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19)
Clé InChI
IEHDJWSAXBGJIP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable