P4547
Prostaglandin A2 solution
10 mg/mL in methyl acetate, ~95%, synthetic
Synonyme(s) :
(5Z,13E,15S)-15-Hydroxy-9-oxoprosta-5,10,13-trien-1-oic acid, PGA2
About This Item
Source biologique
synthetic
Essai
~95%
Concentration
10 mg/mL in methyl acetate
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@]1(\C=C\[C@@H](O)CCCCC)C=CC(=O)[C@]1([H])C\C=C/CCCC(O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
15.8 °F
Point d'éclair (°C)
-9 °C