P3804
o-phénylènediamine dihydrochloride
chromogenic, tablet
Synonyme(s) :
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
261.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
About This Item
261.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Produits recommandés
Nom du produit
o-phénylènediamine dihydrochloride, tablet, 5 mg substrate per tablet
Forme
tablet
Pf
258 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Clé InChI
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a chromogenic substrate in indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to detect immunoglobin G (IgG) antibodies against certain recombinant antigens/proteins
- as a streptavidin-horseradish peroxidase (HRP) substrate sandwich ELISA to analyze human interleukin (IL)-17A, IL-23, and IP-10
- as a substrate in ELISA for determination of IgG-class antibodies to Mycobacterium bovis in serum
Conditionnement
Reconstitution
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.