P1130
Pro-Leu
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-7(2)6-9(11(15)16)13-10(14)8-4-3-5-12-8/h7-9,12H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
ZKQOUHVVXABNDG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable