The total weight can be determined using the Unit Activity and the Protein Concentration reported on the lot specific Certificate of Analysis. For example, for the 1KU pack size, if the activity is 10 units/µl and the protein concentration is 0.384 mg/ml the weight would be 0.26mg.
P0996
PARP-1 human
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
NAD+ ADP-ribosyltransferase, Poly(ADP-ribose) Polymerase
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
solution
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PARP1(142)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
-
What is the total weight of the recombinant protein for 1000 units?