Principaux documents
P0740
Sigma-Aldrich
N-(2-Phenylethyl)indomethacinamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H25N2O3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
158-162 °C
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2n(c(C)c(CC(=O)NCCc3ccccc3)c2c1)C(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C27H25ClN2O3/c1-18-23(17-26(31)29-15-14-19-6-4-3-5-7-19)24-16-22(33-2)12-13-25(24)30(18)27(32)20-8-10-21(28)11-9-20/h3-13,16H,14-15,17H2,1-2H3,(H,29,31)
Clé InChI
VYDBTNADENXYSN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibits human recombinant and ovine cyclooxygenase-2 (COX-2) with IC50s of 0.06 μM and 0.125 μM, respectively; over 400-fold less potent as an inhibitor of COX-1.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable