P0031
Protopanaxadiol
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
methanol: 5 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@]12CC[C@@]3([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C[C@@H](O)[C@@]4([H])[C@]2(CC[C@]4([H])[C@@](CCC=C(C)C)(C)O)C
InChI
1S/C30H52O3/c1-19(2)10-9-14-30(8,33)20-11-16-29(7)25(20)21(31)18-23-27(5)15-13-24(32)26(3,4)22(27)12-17-28(23,29)6/h10,20-25,31-33H,9,11-18H2,1-8H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Clé InChI
PYXFVCFISTUSOO-HKUCOEKDSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3