O9140
Oligo-HA4
low endotoxin
Synonyme(s) :
Oligohyaluronan, Oligohyaluronic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Qualité
low endotoxin
Impuretés
≤0.1 EU/mg endotoxin
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable