O0250
(±)-Octopamine hydrochloride
≥95%, solid
Synonyme(s) :
α-(Aminomethyl)-4-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride, (±)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-aminoethanol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Pf
~170 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Chaîne SMILES
Cl[H].NCC(O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
Clé InChI
PUMZXCBVHLCWQG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Description générale
Application
- for neurotransmitter assays
- to rupture the encased oocyte into the oviduct
- to specifically induce dramatic assembly of reflectin
- to identify central octopamine receptor-expressing neurons (OARNs) involved in aggression in Drosophila
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable