N9879
NADase from porcine brain
≥0.007 unit/mg solid
Synonyme(s) :
DPN Nucleosidase, NAD+ glycohydrolase
Forme
powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥0.007 unit/mg solid
Solubilité
insoluble
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable