Principaux documents
N9505
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamide adenine dinucleotide–agarose
lyophilized powder
About This Item
Code UNSPSC :
23151817
Forme
lyophilized powder
Ampleur du marquage
1-5 μmol per mL
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Fixation de matrice
N-6
Espaceur de matrice
11 atoms
Température de stockage
−20°C
Forme physique
Lyophilized powder stabilized with lactose
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable