N7375
2-Naphthyl phosphate sodium salt
≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
β-Naphthyl phosphate monosodium salt, 2-Naphthyl phosphate monosodium salt, mono-Sodium 2-naphthyl phosphate sodium salt
About This Item
Produits recommandés
product name
2-Naphthyl phosphate sodium salt,
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].OP([O-])(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9O4P.Na/c11-15(12,13)14-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H2,11,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
GHMHDIFFBHLXTJ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3