N7136
4-Nitroacetanilide
Synonyme(s) :
4′-Nitroacetanilide, Acetic acid 4-nitroanilide
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Beilstein:
2211962
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Produits recommandés
Pf
213-215 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
Clé InChI
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par