N2912
Anti-Neurofilament 160/200 antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone RMdO20, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-NEF3
478.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
About This Item
478.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RMdO20, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of rat brain S1 fraction.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEFH(4744) , NEFM(4741)
mouse ... Nefh(380684) , Nefm(18040)
rat ... Nefh(24587) , Nefm(24588)
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable