N217
Anti-Nitric Oxide Synthase, Universal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
620.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
About This Item
620.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, bovine, rat, human, pig
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100
western blot: 1:1,000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS3(4846)
mouse ... Nos1(18125) , Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598) , Nos2(24599)
Catégories apparentées
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable