N1790
Naftifine hydrochloride
Synonyme(s) :
Naftifine HCL
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
powder
Solubilité
ethanol: soluble 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
yeast
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CN(C\C=C\c1ccccc1)Cc2cccc3ccccc23
InChI
1S/C21H21N.ClH/c1-22(16-8-11-18-9-3-2-4-10-18)17-20-14-7-13-19-12-5-6-15-21(19)20;/h2-15H,16-17H2,1H3;1H/b11-8+;
Clé InChI
OLUNPKFOFGZHRT-YGCVIUNWSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable