N1016
Nimesulide
Synonyme(s) :
N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CS(NC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
Clé InChI
HYWYRSMBCFDLJT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALB(213) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves