N0376
1-Naphthyl propionate
Synonyme(s) :
Propionic acid 1-naphthyl ester
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C13H12O2/c1-2-13(14)15-12-9-5-7-10-6-3-4-8-11(10)12/h3-9H,2H2,1H3
Clé InChI
FRXPDEZCWCPLIH-UHFFFAOYSA-N
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable