Documents
MTCP413200
MTC Bio Transfer Pipette
size 4 mL, short stem, non-sterile, pack of 250 ea (bulk bag)
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.04
Matériaux
low-density polyethylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduation: no
Conditionnement
pack of 250 ea (bulk bag)
Fabricant/nom de marque
MTC Bio P4132-00
Longueur
83 mm
Taille
4 mL
Description générale
Transfer pipette, 4ml, short stem, non-sterile, bulk pack, 250/pk
Caractéristiques et avantages
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio