MTCP411700
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 3 mL, short bulk, non-sterile, pack of 250 ea (bulk bag)
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduation
Conditionnement
pack of 250 ea (bulk bag)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P4117-00
Longueur
138 mm
Taille
3 mL
Catégories apparentées
Description générale
Transfer pipette, 3ml, short bulb, graduated to 1mL, non-sterile, bulk pack, 250/pk
Caractéristiques et avantages
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio