1.06564
Perchlorate de sodium monohydraté
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Perchlorate de sodium monohydraté, Acide perchlorique, sel sodique
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
99.0-102.0% (alkalimetric)
Forme
crystals
pH
4.5-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
130 °C
Solubilité
2090 g/L
Densité
2.02 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.005%
N: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Liaison
Remarque sur l'analyse
pH (5 %, eau) : 4,5 à 7,0
Chlorures et chlorates (exprimés en Cl) : ≤ 0,002 %
Chlorures (Cl) : ≤ 0,002 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,002 %
Azote total (N) : ≤ 0,0005 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
Ca (calcium) : ≤ 0,002 %
Fe (fer) : ≤ 0,0003 %
K (potassium) : ≤ 0,005 %
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.