MTCC3220SG
MTC™ Bio ClearSeal™ Graduated Screw Cap Microtubes
capacity 2.0 mL, sterile, cap, natural, self standing, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Synonyme(s) :
centrifuge tube, screw-cap tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
(self standing star foot)
cap (screw top )
clear
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap natural
Conditionnement
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio C3220-SG
Paramètres
22,000 × g speed
Capacité
2.0 mL
Diam. × L
13.1 mm × 46.8 mm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Ultra-clear polypropylene
- Packaged in resealable bags of 50
- Leak-proof O-ring seal
- Sterile, RNase, DNase & Pyrogen free
- White, printed graduations