MTCB120015
MTC™ Bio Western Blot Box
L × W × D 4 9/16 in. (11.6 cm) × 4 9/16 in. (11.6 cm) × 1 1/4 in. (3.2 cm), clear
Synonyme(s) :
multi blot box, stacking western blot box
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
polystyrene
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio B1200-15
L × l × P
4 9/16 in. (11.6 cm) × 4 9/16 in. (11.6 cm) × 1 1/4 in. (3.2 cm)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis