MAK347
Methionine Assay Kit (Fluorometric)
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonyme(s) :
Methionine Fluorescence Detection Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 fluorometric tests
Méthode de détection
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
cardiovascular diseases
Température de stockage
−20°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C