M7693
Anti-MTA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Metastasis-associated Gene, Anti-NuRD-70
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 75-80 kDa (doublet)
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/mL using extracts of 293T cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using nuclear extracts of MCF7 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MTA1(9112)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable