M7273
Anti-Microtubule-Associated Proteins (MAPs) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
mammals
Technique(s)
western blot: 1:200
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP2(4133) , MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595) , Mapt(29477)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunofluorescent labelling
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
- immunofluorescence staining
- western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable