M6908
Myeloperoxidase from human leukocytes
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
Synonyme(s) :
MPO, Peroxidase, myelo
Produits recommandés
Source biologique
human leucocytes
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥50 units/mg protein
Solubilité
H2O: soluble
aqueous buffers such as 50 mM sodium acetate: soluble (Freezing of the enzyme in solution may result in a substantial loss of activity.)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Clé InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... MPO(4353)
Description générale
Application
- as a standard to quantify the neutrophil (polymorphonuclear cell [PMN]) infiltration in lung tissue[6]
- as a neutrophil extracelullar trap (NET) component to stimulate 106 dendritic cells or 106 macrophages[7]
- as a standard in myeloperoxidase (MPO) assay to measure pancreatic MPO[8]
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Inhibiteur
Substrat
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable