M6781
Isopalmitic acid
≥98% (capillary GC)
Synonyme(s) :
14-Methylpentadecanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (capillary GC)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Type de lipide
saturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-15(2)13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16(17)18/h15H,3-14H2,1-2H3,(H,17,18)
Clé InChI
ZONJATNKKGGVSU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable