857511P
Avanti
Iso 15:0 Fatty Acid
Avanti Research™ - A Croda Brand (857511P), powder
Synonyme(s) :
13-Methyltetradecanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (857511P-10MG)
pkg of 1 × 25 mg (857511P-25MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand (857511P)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-14(2)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)
Clé InChI
ZOCYQVNGROEVLU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable