Principaux documents
M5510
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl β-D-fucoside
glycosidase substrate
Synonyme(s) :
4-Methylumbelliferyl β-D-fucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1OC(Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C16H18O7/c1-7-5-12(17)23-11-6-9(3-4-10(7)11)22-16-15(20)14(19)13(18)8(2)21-16/h3-6,8,13-16,18-20H,1-2H3
Clé InChI
CQKHENXHLAUMBH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable